2-(Trimethylsilyl)ethanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
210480100 210480500 210482500
ACRO210480100EA 152 EUR
ACRO210480100 ACRO210480500 ACRO210482500
2-(Trimethylsilyl)ethanol 99%
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Formel: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Molecular Weight: 118.25 g/mol
Siedepunkt: 71…73 °C (35 mmHg)
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 0.8358
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002825
CAS-Nummer: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
UN: 1987
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %