Benzylisocyanat 99+%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

210760050 210760250
ACRO210760050EA 60.7 EUR
ACRO210760050 ACRO210760250
Benzylisocyanat 99+%
Benzylisocyanat
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 101…104 °C (33 mmHg)
Dichte: 1,07 g/cm³
Flammpunkt: 45 °C
MDL: MFCD00009701
CAS-Nummer: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
UN: 3080
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5241 to 1.5261 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR