Nitroprussid-Natrium Dihydrat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dinatriumpentacyanonitrosylferrat(III) Dihydrat, Natriumnitrosopentacyanoferrat(III) Dihydrat, di-Natriumnitrosylpentacyanoferrat(III) Dihydrat, Natriumnitroprussiat Dihydrat, di-Natriumpentacyanonitrosylferrat(III) Dihydrat
211640250
211641000
211645000
ACRO211640250EA
57.9
EUR
ACRO211640250
ACRO211641000
ACRO211645000
Nitroprussid-Natrium Dihydrat 99+%
Nitroprussid-Natrium Dihydrat
Formel:
Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O Molecular Weight: 297,95 g/mol Dichte: 1,72 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149192 CAS-Nummer: 13755-38-9 EINECS: 238-373-9 UN: 1588 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,08722 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red to dark red-brown Powder or crystals and/or chunks |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Hexacyanoferrate III | ≤0.01 % |
Hexacyanoferrate II | ≤0.02 % |