3-Thiophenethanol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-(2-Hydroxyethyl)thiophen, Thiophen-3-ethanol, 2-(3-Thienyl)ethanol
211710050
211710250
ACRO211710050EA
76.3
EUR
ACRO211710050
ACRO211710250
3-Thiophenethanol 99%
3-Thiophenethanol
Formel:
C₆H₈OS Molecular Weight: 128,19 g/mol Siedepunkt: 110…111 °C (14 mmHg) Dichte: 1,14 g/cm³ Flammpunkt: 92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009766 CAS-Nummer: 13781-67-4 EINECS: 237-434-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5510 to 1.5550 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |