(α,α,α-Trifluor-4-tolyl)essigsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-(Trifluormethyl)phenyl)essigsäure
214370010 214370050
ACRO214370010EA 33.6 EUR
ACRO214370010 ACRO214370050
(α,α,α-Trifluor-4-tolyl)essigsäure 98%
(α,α,α-Trifluor-4-tolyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 204.15 g/mol
Schmelzpunkt: 81…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004352
CAS-Nummer: 32857-62-8
EINECS: 251-263-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %