Octyltrichlorsilan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
216501000
216505000
ACRO216501000EA
54.3
EUR
ACRO216501000
ACRO216505000
Octyltrichlorsilan 97%
Octyltrichlorsilan
Formel:
C₈H₁₇Cl₃Si Siedepunkt: 233 °C (731 mmHg) Dichte: 1,07 g/cm³ Flammpunkt: 96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000488 CAS-Nummer: 5283-66-9 EINECS: 226-112-1 UN: 1801 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |