o-Phenylendiamin Dihydrochlorid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
o-Phenylendiammoniumdichlorid
218480250
218481000
ACRO218480250EA
88.2
EUR
ACRO218480250
ACRO218481000
o-Phenylendiamin Dihydrochlorid 99+%
o-Phenylendiamin Dihydrochlorid
Formel:
C₆H₁₀Cl₂N₂ Molecular Weight: 181,06 g/mol Schmelzpunkt: 258 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012966 CAS-Nummer: 615-28-1 EINECS: 210-418-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light pink to purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |