N-Phenyl-p-phenylendiamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
221000010
221001000
221002500
ACRO221000010EA
271
EUR
ACRO221000010
ACRO221001000
ACRO221002500
N-Phenyl-p-phenylendiamin 98%
N-Phenyl-p-phenylendiamin
Formel:
C₁₂H₁₂N₂ Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 69…75 °C Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >250 °C |
MDL:
MFCD00007850 CAS-Nummer: 101-54-2 EINECS: 202-951-9 UN: 3077 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey to brown to purple Powder or crystals or flakes or mass and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |