N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoracetamid, MSTFA
221580050 221580250 221581000
ACRO221580050EA 113 EUR
ACRO221580050 ACRO221580250 ACRO221581000
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid 97%
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
Molecular Weight: 199.25 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.07 g/cm³
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000411
CAS-Nummer: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %