2-Chlorethylmethylether 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methoxyethylchlorid
221771000
221775000
221770025
ACRO221771000EA
61.6
EUR
ACRO221771000
ACRO221775000
ACRO221770025
2-Chlorethylmethylether 98%
2-Chlorethylmethylether
Formel:
C₃H₇ClO Molecular Weight: 94,54 g/mol Siedepunkt: 89…90 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –55 °C Dichte: 1,03 g/cm³ Flammpunkt: 15 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000972 CAS-Nummer: 627-42-9 EINECS: 210-999-7 UN: 1992 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...