Natriumperborat Tetrahydrat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumperoxometaborat Tetrahydrat
223200250
223200010
223200050
223202500
ACRO223200250EA
22.1
EUR
ACRO223200250
ACRO223200010
ACRO223200050
ACRO223202500
Natriumperborat Tetrahydrat 97%
Natriumperborat Tetrahydrat
Formel:
NaH₂BO₄·4H₂O Molecular Weight: 171.87 g/mol Schmelzpunkt: 60 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149231 CAS-Nummer: 10486-00-7 EINECS: 239-172-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
pH | 10.1 to 10.6 (1 % solution) |
Titration with KMnO4 | ≥96.0 % |