Tetrakis(triphenylphosphin)platin(0) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Tetrakis(triphenylphosphine)platinum
223960010 223960050
ACRO223960010EA 124 EUR
ACRO223960010 ACRO223960050
Tetrakis(triphenylphosphin)platin(0) 98%
Tetrakis(triphenylphosphin)platin(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pt
Molecular Weight: 1244,24 g/mol
Schmelzpunkt: 159…160 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010014
CAS-Nummer: 14221-02-4
EINECS: 238-087-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 67.8 to 71.2 %