5-Bromuracil 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Bromuracil, 5-Brom-2,4-dihydroxypyrimidin

226440050 226440250
ACRO226440050EA 23.8 EUR
ACRO226440050 ACRO226440250
5-Bromuracil 98%
5-Bromuracil
Formel: C₄H₃BrN₂O₂
Molecular Weight: 190,98 g/mol
Siedepunkt: 384 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 307…310 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006017
CAS-Nummer: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Merck Index: 13,01425

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR