5-Ioduracil 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
228160100 228160500
ACRO228160100EA 74.2 EUR
ACRO228160100 ACRO228160500
5-Ioduracil 99%
5-Ioduracil
Formel: C₄H₃IN₂O₂
Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 270…274 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006020
CAS-Nummer: 696-07-1
EINECS: 211-788-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 266 to 276 °C (Subl)
HPLC ≥98.5 %