Lithocholsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 5β-Cholan-24-säure-3α-ol, 3α12α-Hydroxycholan-24-säure, (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-Hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansäure, 3α-Hydroxycholansäure, 3α-Hydroxy-5β-cholan-24-säure, 3α-Hydroxy-5β-cholansäure
229090050 229090250
ACRO229090050EA 38.7 EUR
ACRO229090050 ACRO229090250
Lithocholsäure 98%
Lithocholsäure
Formel: C₂₄H₄₀O₃
Molecular Weight: 376.58 g/mol
Schmelzpunkt: 182…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003682
CAS-Nummer: 434-13-9
EINECS: 207-099-1
Merck Index: 12,05571
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 190 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +32° to +38° (20 °C, 589 nm) (1.5 % in C2H5OH)