3-Phenylpropanal 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydrozimtaldehyd, 3-Phenylpropionaldehyd
240511000
240510050
240515000
ACRO240511000EA
72
EUR
ACRO240511000
ACRO240510050
ACRO240515000
3-Phenylpropanal 95%
3-Phenylpropanal
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134.18 g/mol Siedepunkt: 224…226 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 1.01 g/cm³ Flammpunkt: 95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007021 CAS-Nummer: 104-53-0 EINECS: 203-211-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5200 to 1.5300 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94.0 % |