2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
241780250
241780050
241781000
ACRO241780250EA
73
EUR
ACRO241780250
ACRO241780050
ACRO241781000
2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin 98+%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃ClF₃N Molecular Weight: 181.54 g/mol Siedepunkt: 152 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 29…33 °C Flammpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00042225 CAS-Nummer: 52334-81-3 EINECS: 257-856-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 29 to 33 °C |
GC | ≥98.0 % |