3-Thenoesäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiophen-3-carbonsäure, 3-Thiophencarbonsäure
243110050
243110010
ACRO243110050EA
70.6
EUR
ACRO243110050
ACRO243110010
3-Thenoesäure 99%
3-Thenoesäure
Formel:
C₅H₄O₂S Molecular Weight: 128,15 g/mol Schmelzpunkt: 137…139 °C |
MDL:
MFCD00005467 CAS-Nummer: 88-13-1 EINECS: 201-802-5 Merck Index: 12,09415 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 137 to 141 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |