Arbeitsschuhe, Medizinische Clogs, OB SRC 87081 ACTIVE
Lieferant: Abeba
87081/36 87081/37 87081/38 87081/39 87081/40 87081/41 87081/42 87081/43
ABEB87081/36EA 47.3 EUR
ABEB87081/36 ABEB87081/37 ABEB87081/38 ABEB87081/39 ABEB87081/40 ABEB87081/41 ABEB87081/42 ABEB87081/43
Arbeitsschuhe, Medizinische Clogs, OB SRC 87081 ACTIVE
Schuhe und Stiefel
Abeba® 87081 ACTIVE sind bequeme, leichte Clogs aus waschbarem Narbenleder. Diese Schuhe wurden speziell entwickelt, um die Ermüdung der Beine zu verringern und vor Verletzungen bei langem Stehen bei der Arbeit zu schützen. Ideal für Krankenhäuser, Pflegeheime und die Lebensmittelindustrie.
  • Erhöhte Atmungsaktivität
  • Verlängerte Haltbarkeit des Narbenleders
  • Maschinenwaschbar bei 30 °C
  • Rutschfeste Laufsohle mit Selbstreinigungstechnologie
  • Widerstandsfähigkeit bei kurzzeitigem Kontakt mit heißen Substanzen bis 180 °C
  • Leicht; Antistatisch
Die Energieabsorption im Fersenbereich und die Sohle sind beständig gegen Diesel, Kraftstoff und Öl.
Standards: Erfüllt den Standard EN ISO 20347:2012 und entspricht der Sicherheitsklasse OB.
Bestellinformation:
Bestellen