1-Amino-3-methoxypropan 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Methoxypropylamin
257520010
257520050
ACRO257520010EA
57.1
EUR
ACRO257520010
ACRO257520050
1-Amino-3-methoxypropan 99+%
1-Amino-3-methoxypropane
Formel:
C₄H₁₁NO Molecular Weight: 89.14 g/mol Siedepunkt: 118 Schmelzpunkt: –65 °C Dichte: 0.87 g/cm³ Flammpunkt: 48 °C |
MDL:
MFCD00014831 CAS-Nummer: 5332-73-0 EINECS: 226-241-3 UN: 2734 ADR: 8 I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to slightly colored Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |