Isobuttersäureanhydrid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylpropansäureanhydrid, 2-Methylpropionsäureanhydrid
257780020
257785000
ACRO257780020EA
240
EUR
ACRO257780020
ACRO257785000
Isobuttersäureanhydrid 97%
Isobuttersäureanhydrid
Formel:
C₈H₁₄O₃ Molecular Weight: 158.2 g/mol Siedepunkt: 183…187 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –53 °C Dichte: 0.954 g/cm³ Flammpunkt: 66.4 °C |
MDL:
MFCD00008913 CAS-Nummer: 97-72-3 EINECS: 202-603-6 UN: 2922 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm) |
GC | ≤1.0 % (Isobutyric acid) |
Propionyl content | ≤1.0 % (as propionic acid) |