Tris(trimethylsilyl)silan 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
TTMSS, 1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilan
291060025
291060250
ACRO291060025EA
62.8
EUR
ACRO291060025
ACRO291060250
Tris(trimethylsilyl)silan 96%
Tris(trimethylsilyl)silan
Formel:
C₉H₂₈Si₄ Molecular Weight: 248,66 g/mol Siedepunkt: 82…84 °C (12 mmHg) Dichte: 0,8 g/cm³ Flammpunkt: 55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077893 CAS-Nummer: 1873-77-4 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 12,09886 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |