3-Formylbenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Carboxybenzaldehyd, Isophthalaldehydsäure
296560010
296560050
ACRO296560010EA
47.2
EUR
ACRO296560010
ACRO296560050
3-Formylbenzoesäure 98%
3-Formylbenzoesäure
Formel:
C₈H₆O₃ Molecular Weight: 150.13 g/mol Siedepunkt: 306 Schmelzpunkt: 172…176 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039575 CAS-Nummer: 619-21-6 EINECS: 210-585-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 172 to 176 °C |
HPLC | ≥97.5 % |