5-Hexin-1-ol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
296580050 296580010 296580250
ACRO296580050EA 110 EUR
ACRO296580050 ACRO296580010 ACRO296580250
5-Hexin-1-ol 97%
5-Hexin-1-ol
Formel: C₆H₁₀O
Molecular Weight: 98,14 g/mol
Siedepunkt: 73…75 °C (15 mmHg)
Dichte: 0,89 g/cm³
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002980
CAS-Nummer: 928-90-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %