1,3-Dioxolan 99.5+% stabilisiert, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dioxacyclopentan
299480010 299480025 299480250
ACRO299480010EA 77.5 EUR
ACRO299480010 ACRO299480025 ACRO299480250
1,3-Dioxolan 99.5+% stabilisiert, rein
1,3-Dioxolan
Formel: C₃H₆O₂
Molecular Weight: 74,08 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,06 g/cm³
Flammpunkt: –6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003207
CAS-Nummer: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN: 1166
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Stabilizer ≤75 ppm BHT