EDTA Trikaliumsalz Dihydrat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Edetinsäure Trikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Trikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure tri-Kaliumsalz Dihydrat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Trikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Trikaliumsalz Dihydrat, EDTA-K3 Dihydrat, Trikaliumhydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat
301601000 301605000 301600025
ACRO301601000EA 163 EUR
ACRO301601000 ACRO301605000 ACRO301600025
EDTA Trikaliumsalz Dihydrat 99+%
EDTA Trikaliumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₃K₃N₂O₈·2H₂O
Molecular Weight: 442,55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149672
CAS-Nummer: 65501-24-8
EINECS: 241-543-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.0 % (on dry substance)
Water ≤9 % (K.F.)