4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-tert-Butylbenzolsulfonsäurechlorid, 4-tert-Butylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-tert-Butylbenzolsulfochlorid

303470100 303470500
ACRO303470100EA 48.9 EUR
ACRO303470100 ACRO303470500
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid 98%
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₁₀H₁₃ClO₂S
Molecular Weight: 232,73 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 79…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007449
CAS-Nummer: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 84 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR