2-(3-Fluorphenyl)ethanol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

304690250
ACRO304690250EA 279 EUR
ACRO304690250
2-(3-Fluorphenyl)ethanol 99%
2-(3-Fluorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉FO
Molecular Weight: 140.16 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (3 mmHg)
Dichte: 1.12 g/cm³
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045998
CAS-Nummer: 52059-53-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR