3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
307690050
307690010
307690250
ACRO307690050EA
88.3
EUR
ACRO307690050
ACRO307690010
ACRO307690250
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel:
C₉H₄F₆O Molecular Weight: 242,12 g/mol Siedepunkt: 37 °C (1,3 mmHg) Schmelzpunkt: -2 °C Dichte: 1,47 g/cm³ Flammpunkt: 69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010206 CAS-Nummer: 401-95-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4215 to 1.4235 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...