cis-1,2-Cyclopentandiol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
310290010
310290050
ACRO310290010EA
39.7
EUR
ACRO310290010
ACRO310290050
cis-1,2-Cyclopentandiol 98%
cis-1,2-Cyclopentandiol
Formel:
C₅H₁₀O₂ Molecular Weight: 102,13 g/mol Siedepunkt: 83…83,5 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 32…33 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00134192 CAS-Nummer: 5057-98-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |