2-(Trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
312950100 312950050 312950010
ACRO312950100EA 109 EUR
ACRO312950100 ACRO312950050 ACRO312950010
2-(Trifluormethyl)benzylamin 98%
2-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Molecular Weight: 175.15 g/mol
Siedepunkt: 108 °C (64 mmHg)
Dichte: 1.249 g/cm³
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010297
CAS-Nummer: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN: 2735
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %