3-(Trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
312960050 312960250
ACRO312960050EA 62.6 EUR
ACRO312960050 ACRO312960250
3-(Trifluormethyl)benzylamin 98%
3-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Molecular Weight: 175.15 g/mol
Siedepunkt: 93…97 °C (22 mmHg)
Dichte: 1.22 g/cm³
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008117
CAS-Nummer: 2740-83-2
EINECS: 220-367-2
UN: 2735
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %