N-Propylethylendiamin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Propyl-1,2-diaminoethan, 1-Amino-2-(propylamino)ethan
314750050 314750250
ACRO314750050EA 53.6 EUR
ACRO314750050 ACRO314750250
N-Propylethylendiamin 99%
N-Propylethylendiamin
Formel: C₅H₁₄N₂
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 147…150 °C
Dichte: 0,82 g/cm³
Flammpunkt: 14 °C
MDL: MFCD00008172
CAS-Nummer: 111-39-7
EINECS: 203-864-9
UN: 2733
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4394 to 1.4414 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %