Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Protocatechusäureethylester, 3,4-Dihydroxybenzoesäureethylester
325810050
325810250
ACRO325810050EA
30.7
EUR
ACRO325810050
ACRO325810250
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat 97%
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat
Formel:
C₉H₁₀O₄ Schmelzpunkt: 131…136 °C |
MDL:
MFCD00002199 CAS-Nummer: 3943-89-3 EINECS: 223-529-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 131 to 136 °C |
GC | ≥96.0 % |