Tricin 99+% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycin
327831000
327830250
327830010
327830050
ACRO327831000EA
98
EUR
ACRO327831000
ACRO327830250
ACRO327830010
ACRO327830050
Tricin 99+% für die Biochemie
Tricin
Formel:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H Molecular Weight: 179,17 g/mol Schmelzpunkt: 180…184 °C (Zersetzung) Dichte: 1,523 g/cm³ (19.85 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004277 CAS-Nummer: 5704-04-1 EINECS: 227-193-6 Merck Index: 13,09724 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
UV | at 280 nm A: ≤0.02 |
pH | 4.6 to 5.6 (1 % in water at 25°C) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |