tert-Butylchloracetat 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

347230250 347231000 347235000
ACRO347230250EA 25 EUR
ACRO347230250 ACRO347231000 ACRO347235000
tert-Butylchloracetat 97%
tert-Butylchloracetat
Formel: C₆H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 150,6 g/mol
Siedepunkt: 48…49 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,053 g/cm³
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000930
CAS-Nummer: 107-59-5
EINECS: 203-506-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01562

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR