Toluidinblau O, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Toloniumchlorid, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiaziniumchlorid
348600050 348600250 348601000
ACRO348600050EA 44.7 EUR
ACRO348600050 ACRO348600250 ACRO348601000
Toluidinblau O, rein
Toluidinblau O
Formel: C₁₅H₁₆ClN₃S
Molecular Weight: 305,83 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011934
CAS-Nummer: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Index: 12,09658
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies