Rizinusöl, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Oleum Ricini s. Castoris, Kastoröl
348855000
348850025
ACRO348855000EA
47.4
EUR
ACRO348855000
ACRO348850025
Rizinusöl, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.
Oil of castor
Siedepunkt:
229 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 0.957 g/cm³ Flammpunkt: 229 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00130746 CAS-Nummer: 8001-79-4 EINECS: 232-293-8 Merck Index: 13,01908 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to slightly yellow Hygroscopic viscous liquid |
Water | ≤0.3 % |
Identification A | Passes test |
Angle of optical rotation | +3.5° to +6.0° (20°C, 589 nm) (neat) |
Absorbance | ≤0.7 (270 nm, 1 % in EtOH 96%) |
Composition of fatty acids | ≤1.0 % (Any other fatty acid) |
Acid value | ≤1.5 mg KOH/g |
Hydroxyl value | ≥160 mg KOH/g |
Peroxide value | ≤10.0 meq O2/kg |
Unsaponifiable matter | ≤0.8 % |