Di-tert-butylperoxid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
tert-Butylperoxid
349930050
349931000
349932500
ACRO349930050EA
26.5
EUR
ACRO349930050
ACRO349931000
ACRO349932500
Di-tert-butylperoxid 99%
Di-tert-butylperoxid
Formel:
C₈H₁₈O₂ Molecular Weight: 146,23 g/mol Siedepunkt: 109…110 °C Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 0,8 g/cm³ Flammpunkt: 6 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008803 CAS-Nummer: 110-05-4 EINECS: 203-733-6 UN: 3107 ADR: 5.2, Merck Index: 12,03515 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3880 to 1.3900 (20°C, 589 nm) |
GC | ≤0.1 % Tert-butyl hydroperoxide |