Allyltrimethylsilan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
349990100
349990500
ACRO349990100EA
43.8
EUR
ACRO349990100
ACRO349990500
Allyltrimethylsilan 97%
Allyltrimethylsilan
Formel:
H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃ Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa) Dichte: 0,719 g/cm³ Flammpunkt: 7 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008635 CAS-Nummer: 762-72-1 EINECS: 212-104-5 UN: 1993 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |