2-Chlor-4,6-difluoranilin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
350200010 350200050
ACRO350200010EA 104 EUR
ACRO350200010 ACRO350200050
2-Chlor-4,6-difluoranilin 97%
2-Chlor-4,6-difluoranilin
Formel: C₆H₄ClF₂N
Molecular Weight: 163,55 g/mol
Schmelzpunkt: 28…33 °C
MDL: MFCD00142892
CAS-Nummer: 36556-56-6
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to grey-green Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %