2-(2-Bromphenyl)ethanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
350550010 350550050
ACRO350550010EA 29.7 EUR
ACRO350550010 ACRO350550050
2-(2-Bromphenyl)ethanol 99%
2-(2-Bromphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201.06 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (.7 mmHg)
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00093566
CAS-Nummer: 1074-16-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5755 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %