2-(3-Bromphenyl)ethanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
350560010
350560050
350560250
ACRO350560010EA
45
EUR
ACRO350560010
ACRO350560050
ACRO350560250
2-(3-Bromphenyl)ethanol 97%
2-(3-Bromphenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201.06 g/mol Siedepunkt: 107…110 °C (1 mmHg) Dichte: 1.478 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191857 CAS-Nummer: 28229-69-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |