3,4,5-Trimethoxybenzylamin 96%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

351170050 351170250
ACRO351170050EA 57.1 EUR
ACRO351170050 ACRO351170250
3,4,5-Trimethoxybenzylamin 96%
3,4,5-Trimethoxybenzylamin
Formel: C₁₀H₁₅NO₃
Molecular Weight: 197,23 g/mol
Siedepunkt: 106 °C (0,1 mmHg)
Dichte: 1,155 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00017150
CAS-Nummer: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
UN: 2735

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR