2-(4-Methoxyphenyl)ethanol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-(4-Methoxyphenyl)ethylalkohol, 4-Methoxyphenethylalkohol
354050100 354050500
ACRO354050100EA 73.2 EUR
ACRO354050100 ACRO354050500
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol 96%
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Flammpunkt: >112 °C
MDL: MFCD00002900
CAS-Nummer: 702-23-8
EINECS: 211-866-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %