1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
354090050 354090250 354091000 354095000
ACRO354090050EA 25 EUR
ACRO354090050 ACRO354090250 ACRO354091000 ACRO354095000
1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid 98+%
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Formel: C₈H₁₅ClN₂
Molecular Weight: 174.67 g/mol
Schmelzpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095425
CAS-Nummer: 79917-90-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream to yellow to orange Powder or crystals or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable