1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
354170050
354170250
354171000
ACRO354170050EA
74.4
EUR
ACRO354170050
ACRO354170250
ACRO354171000
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat 98+%
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Formel:
C₈H₁₅F₆N₂P Molecular Weight: 284.18 g/mol Siedepunkt: >340 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 6.5 °C Dichte: 1.3727 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093295 CAS-Nummer: 174501-64-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.0 % |