3,5-Dimethylbenzylbromid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Brommesitylen
355560250
355560050
ACRO355560250EA
128
EUR
ACRO355560250
ACRO355560050
3,5-Dimethylbenzylbromid 98%
3,5-Dimethylbenzylbromid
Formel:
C₉H₁₁Br Molecular Weight: 199,09 g/mol Siedepunkt: 101…103 °C (8 mmHg) Schmelzpunkt: 36…40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013539 CAS-Nummer: 27129-86-8 UN: 3261 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 36 to 40 °C |
GC | ≥97.5 % |