1-Ethyl-3-methylimidazoliumbromid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
356670250
356670050
356671000
ACRO356670250EA
55.5
EUR
ACRO356670250
ACRO356670050
ACRO356671000
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbromid 98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Formel:
C₆H₁₁BrN₂ Molecular Weight: 191,07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03427610 CAS-Nummer: 65039-08-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |