6-Aminonicotinonitril 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Amino-5-pyridincarbonsäurenitril, 2-Amino-5-cyanpyridin, 6-Aminonicotinsäurenitril, 2-Amino-5-pyridincarbonitril

357620050 357620250
ACRO357620050EA 67.4 EUR
ACRO357620050 ACRO357620250
6-Aminonicotinonitril 98%
6-Aminonicotinonitril
Formel: C₆H₅N₃
Molecular Weight: 119,13 g/mol
Siedepunkt: 240…250 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 159…165 °C
MDL: MFCD00128902
CAS-Nummer: 4214-73-7
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR